Tisk…
Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912546-1G OR912546-25G OR912546-5G
APOSOR912546-1GEA 1820 CZK
APOSOR912546-1G APOSOR912546-25G APOSOR912546-5G
Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Methyl-3-hydroxypicolinate
Vzorec: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661311
CAS číslo: 62733-99-7