Tisk…
3-Methyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912540-5G
APOSOR912540-5GEA 1910 CZK
APOSOR912540-5G
3-Methyl-1H-indazole 98%
3-Methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00601361
CAS číslo: 3176-62-3