Tisk…
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(BOC-Aminomethyl)benzoic acid, 3-[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]benzoic acid, N-Boc-3-Aminomethyl-benzoicacid
OR912508-5G
APOSOR912508-5GEA 1910 CZK
APOSOR912508-5G
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,282 g/mol
Bod tání: 126…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00273426
CAS číslo: 117445-22-4