Tisk…
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912472-10G OR912472-1G OR912472-25G
APOSOR912472-10GEA 9330 CZK
APOSOR912472-10G APOSOR912472-1G APOSOR912472-25G
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233948
CAS číslo: 76439-45-7