Tisk…
4-Chloroquinazoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912468-25G
APOSOR912468-25GEA 6910 CZK
APOSOR912468-25G
4-Chloroquinazoline 98%
4-Chloroquinazoline
Vzorec: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00228682
CAS číslo: 5190-68-1