Tisk…
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912458-1G OR912458-250MG OR912458-5G
APOSOR912458-1GEA 6050 CZK
APOSOR912458-1G APOSOR912458-250MG APOSOR912458-5G
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 136584-14-0