Tisk…
3-(2-Furyl)acrolein 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912456-100G OR912456-25G
APOSOR912456-100GEA 7870 CZK
APOSOR912456-100G APOSOR912456-25G
3-(2-Furyl)acrolein 98%
3-(2-Furyl)acrolein
Vzorec: C₇H₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003256
CAS číslo: 623-30-3