Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912444-100G
OR912444-25G
APOSOR912444-100GEA
2410
CZK
APOSOR912444-100G
APOSOR912444-25G
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Vzorec:
C₆H₁₁ClO₃ Bod varu: 93…95 °C/5,25mmHg Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00211242 CAS číslo: 90866-33-4 |