3-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Pyridin-3-yl)ethanamine, 2-(3-Pyridyl)ethylamine
OR912432-10G
OR912432-1G
OR912432-25G
APOSOR912432-10GEA
5790
CZK
APOSOR912432-10G
APOSOR912432-1G
APOSOR912432-25G
3-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
3-(2-Aminoethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Bod varu: 128 °C/24mmHg Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191604 CAS číslo: 20173-24-4 UN: 2735 ADR: 8,III |