Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912429-10G OR912429-1G OR912429-5G
APOSOR912429-10GEA 12200 CZK
APOSOR912429-10G APOSOR912429-1G APOSOR912429-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191581
CAS číslo: 2617-98-3