4-Ethylphenetole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912425-1G
OR912425-25G
OR912425-5G
APOSOR912425-1GEA
1950
CZK
APOSOR912425-1G
APOSOR912425-25G
APOSOR912425-5G
4-Ethylphenetole 95%
4-Ethylphenetole
Vzorec:
C₁₀H₁₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191432 CAS číslo: 1585-06-4 |