Tisk…
3-Quinolinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912414-1G OR912414-25G OR912414-5G
APOSOR912414-1GEA 0 CZK
APOSOR912414-1G APOSOR912414-25G APOSOR912414-5G
3-Quinolinol 97%
3-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00169018
CAS číslo: 580-18-7