Tisk…
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912406-100G OR912406-500G
APOSOR912406-100GEA 5130 CZK
APOSOR912406-100G APOSOR912406-500G
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate 97%
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00154541
CAS číslo: 37443-42-8