Tisk…
(2-Hydroxyethyl)hydrazine 92%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: β-Hydroxyethylhydrazine
OR9124-100G OR9124-10G OR9124-500G OR9124-250G
APOSOR9124-100GEA 1740 CZK
APOSOR9124-100G APOSOR9124-10G APOSOR9124-500G APOSOR9124-250G
(2-Hydroxyethyl)hydrazine 92%
(2-Hydroxyethyl)hydrazine
Vzorec: C₂H₈N₂O
MW: 76,1 g/mol
Bod varu: 218…220 °C
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007623
CAS číslo: 109-84-2
EINECS: 203-711-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III