Tisk…
6-Methoxysalicylaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
OR912396-5G
APOSOR912396-5GEA 1700 CZK
APOSOR912396-5G
6-Methoxysalicylaldehyde 95%
6-Methoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151830
CAS číslo: 700-44-7