Tisk…
2,3,5-Trimethylanisole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene
OR912380-100G OR912380-25G
APOSOR912380-100GEA 9260 CZK
APOSOR912380-100G APOSOR912380-25G
2,3,5-Trimethylanisole 95+%
2,3,5-Trimethylanisole
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142783
CAS číslo: 20469-61-8