Tisk…
3-Hydroxymethyl-2-methylbiphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912371-100G OR912371-25G
APOSOR912371-100GEA 857 CZK
APOSOR912371-100G APOSOR912371-25G
3-Hydroxymethyl-2-methylbiphenyl 98%
3-Hydroxymethyl-2-methylbiphenyl
Vzorec: C₁₄H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134200
CAS číslo: 76350-90-8