Tisk…
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912364-1G OR912364-25G OR912364-5G
APOSOR912364-1GEA 3540 CZK
APOSOR912364-1G APOSOR912364-25G APOSOR912364-5G
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one 98%
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one
Vzorec: C4H3ClN2O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09250871
CAS číslo: 54326-16-8