Tisk…
3,5-Dimethylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912342-100G
APOSOR912342-100GEA 5790 CZK
APOSOR912342-100G
3,5-Dimethylbenzaldehyde 98%
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082777
CAS číslo: 5779-95-3