Tisk…
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912320-100G OR912320-500G
APOSOR912320-100GEA 5200 CZK
APOSOR912320-100G APOSOR912320-500G
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran 97%
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075382
CAS číslo: 1563-38-8