Tisk…
3,4-Dichloroanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912314-25G
APOSOR912314-25GEA 1780 CZK
APOSOR912314-25G
3,4-Dichloroanisole 97%
3,4-Dichloroanisole
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070785
CAS číslo: 36404-30-5