Tisk…
4(5)-Cyanomethylimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912312-1G OR912312-5G
APOSOR912312-1GEA 1580 CZK
APOSOR912312-1G APOSOR912312-5G
4(5)-Cyanomethylimidazole 95%
4(5)-Cyanomethylimidazole
Vzorec: C₅H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070306
CAS číslo: 18502-05-1