Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR912300-100G OR912300-500G OR912300-25G
APOSOR912300-100GEA 3770 CZK
APOSOR912300-100G APOSOR912300-500G APOSOR912300-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine
Vzorec: C₂₁H₂₅NO₅
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00065597
CAS číslo: 2130-96-3