Ethyl 2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9123-1G
OR9123-5G
APOSOR9123-1GEA
4930
CZK
APOSOR9123-1G
APOSOR9123-5G
Ethyl 2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Vzorec:
C₇H₈N₂O₅ MW: 200.15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00665817 CAS číslo: 89694-35-9 |