1-(4-Nitrophenyl)imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912274-1G
OR912274-5G
APOSOR912274-1GEA
0
CZK
APOSOR912274-1G
APOSOR912274-5G
1-(4-Nitrophenyl)imidazole 95%
1-(4-Nitrophenyl)imidazole
Vzorec:
C₉H₇N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060491 CAS číslo: 2301-25-9 |