3-(m-Tolyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912273-1G
OR912273-5G
APOSOR912273-1GEA
0
CZK
APOSOR912273-1G
APOSOR912273-5G
3-(m-Tolyl)propionic acid 97%
3-(m-Tolyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060326 CAS číslo: 3751-48-2 |