Tisk…
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912272-100G
APOSOR912272-100GEA 1910 CZK
APOSOR912272-100G
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059560
CAS číslo: 38289-28-0