5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-2-benzimidazolinone
OR912262-500G
APOSOR912262-500GEA
1990
CZK
APOSOR912262-500G
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec:
C₇H₇N₃O MW: 149.1500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053555 CAS číslo: 95-23-8 |