Tisk…
3,5-Dimethoxybenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzyl amine
OR912260-25G
APOSOR912260-25GEA 3150 CZK
APOSOR912260-25G
3,5-Dimethoxybenzylamine 97%
3,5-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052813
CAS číslo: 34967-24-3