2-Propoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-n-Propoxybenzaldehyde
OR912242-10G
OR912242-1G
OR912242-5G
APOSOR912242-10GEA
24600
CZK
APOSOR912242-10G
APOSOR912242-1G
APOSOR912242-5G
2-Propoxybenzaldehyde 98%
2-Propoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00046150 CAS číslo: 7091-12-5 |