Tisk…
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912206-25G
APOSOR912206-25GEA 3640 CZK
APOSOR912206-25G
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08361769
CAS číslo: 3816-66-8