Tisk…
4-(Methylthio)-m-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912189-100G OR912189-25G
APOSOR912189-100GEA 9920 CZK
APOSOR912189-100G APOSOR912189-25G
4-(Methylthio)-m-cresol 98%
4-(Methylthio)-m-cresol
Vzorec: C₈H₁₀OS
MDL Number: MFCD00045773
CAS číslo: 3120-74-9