Tisk…
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-3-Methanesulphonyloxymethyl-piperidine, 1-Boc-3-[(methylsulphonyloxy)methyl]piperidine
OR912177-25G OR912177-5G
APOSOR912177-25GEA 12200 CZK
APOSOR912177-25G APOSOR912177-5G
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795963
CAS číslo: 162166-99-6