Tisk…
4-Pentenoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912162-100G OR912162-25G
APOSOR912162-100GEA 1580 CZK
APOSOR912162-100G APOSOR912162-25G
4-Pentenoic acid 98%
4-Pentenoic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004408
CAS číslo: 591-80-0