Tisk…
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR912160-1G OR912160-25G OR912160-5G
APOSOR912160-1GEA 622 CZK
APOSOR912160-1G APOSOR912160-25G APOSOR912160-5G
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Bis(4-methoxybenzyl)amine
Vzorec: C₁₆H₁₉NO₂
MW: 257,333 g/mol
Bod tání: 28…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277836
CAS číslo: 17061-62-0
UN: 3259
ADR: 8,III