Tisk…
3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
OR912142-10G OR912142-1G OR912142-5G
APOSOR912142-10GEA 2240 CZK
APOSOR912142-10G APOSOR912142-1G APOSOR912142-5G
3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Bod tání: 292 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039149
CAS číslo: 2373-98-0