Tisk…
3-Nitrophenetole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethoxy-3-nitrobenzene
OR912100-25G
APOSOR912100-25GEA 3380 CZK
APOSOR912100-25G
3-Nitrophenetole 95%
3-Nitrophenetole
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024472
CAS číslo: 621-52-3