Tisk…
Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9121-10G OR9121-1G
APOSOR9121-10GEA 1490 CZK
APOSOR9121-10G APOSOR9121-1G
Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Sodium dimethyldithiocarbamate
Vzorec: C₃H₇NS₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044839
CAS číslo: 128-04-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III