Tisk…
3-Methylisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912094-10G OR912094-1G OR912094-5G
APOSOR912094-10GEA 14290 CZK
APOSOR912094-10G APOSOR912094-1G APOSOR912094-5G
3-Methylisoquinoline 98%
3-Methylisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024139
CAS číslo: 1125-80-0