Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912093-100G OR912093-25G
APOSOR912093-100GEA 8730 CZK
APOSOR912093-100G APOSOR912093-25G
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine 95%
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
Vzorec: C₁₀H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023886
CAS číslo: 1780-19-4