Tisk…
5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912091-10G OR912091-5G
APOSOR912091-10GEA 8070 CZK
APOSOR912091-10G APOSOR912091-5G
5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine 95%
5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023474
CAS číslo: 53233-89-9