5-Chloro-2-methylbenzoxazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912088-100G
OR912088-500G
APOSOR912088-100GEA
2320
CZK
APOSOR912088-100G
APOSOR912088-500G
5-Chloro-2-methylbenzoxazole 96%
5-Chloro-2-methylbenzoxazole
Vzorec:
C₈H₆ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022850 CAS číslo: 19219-99-9 |