Tisk…
5-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912084-1G OR912084-5G
APOSOR912084-1GEA 1620 CZK
APOSOR912084-1G APOSOR912084-5G
5-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
5-Methylindol-3-ylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022751
CAS číslo: 1912-47-6