Tisk…
1-Butyl-2-pyrrolidone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR912073-25G OR912073-5G
APOSOR912073-25GEA 3190 CZK
APOSOR912073-25G APOSOR912073-5G
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₈H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020876
CAS číslo: 3470-98-2