Tisk…
Temozolomide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide, 3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide
OR912057-5G OR912057-25G
APOSOR912057-5GEA 4400 CZK
APOSOR912057-5G APOSOR912057-25G
Temozolomide 98%
Temozolomide
Vzorec: C₆H₆N₆O₂
MW: 194,15 g/mol
Bod tání: 212 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00866492
CAS číslo: 85622-93-1