Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912055-25G
APOSOR912055-25GEA 3580 CZK
APOSOR912055-25G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,2118 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01464030
CAS číslo: 4242-18-6