Tisk…
4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912053-10G OR912053-25G OR912053-5G
APOSOR912053-10GEA 2990 CZK
APOSOR912053-10G APOSOR912053-25G APOSOR912053-5G
4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile ≥98%
4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410874
CAS číslo: 73204-07-6