(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912038-1G
OR912038-25G
OR912038-5G
APOSOR912038-1GEA
0
CZK
APOSOR912038-1G
APOSOR912038-25G
APOSOR912038-5G
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016829 CAS číslo: 1131-94-8 |