Tisk…
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Tle-OH
OR912027-100G OR912027-25G
APOSOR912027-100GEA 6220 CZK
APOSOR912027-100G APOSOR912027-25G
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 97%
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH)
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065933
CAS číslo: 33105-81-6