Tisk…
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR912026-25G
APOSOR912026-25GEA 2360 CZK
APOSOR912026-25G
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₃H₃N₃O₃
MW: 129,0742 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235172
CAS číslo: 78350-50-2